Learn More
[5-(2-Thienyl)-3-isoxazolyl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10590732
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10590732 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10590732 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC23109CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico [5-(2-Thienyl)-3-isoxazolyl]methanol
CAS 194491-44-6
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C8H7NO2S
Numero MDL MFCD03086162
Quantità 250 mg
Sinonimo 5-2-thienyl-3-isoxazolyl methanol, 5-thiophen-2-yl isoxazol-3-yl methanol, 5-thiophen-2-yl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol,5-2-thienyl, 5-thiophen-2-ylisoxazol-3-yl methanol, 3mq, 5-2-thienyl isoxazol-3-yl methanol, 5-2-thienyl isoxazol-3-yl methan-1-ol, 5-thiophen-2-yl isoxazol-3-yl methanol .
InChI Key HUAGDHXVPCSWLD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC(=NO2)CO
IUPAC Name (5-thiophen-2-yl-1,2-oxazol-3-yl)methanol
Molecular Weight (g/mol) 181.209
PubChem CID 2776547
Peso formulazione 181.21
Percent Purity 97%