Learn More
5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30449041
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30449041 100 mg 100mg
30456428 50 mg 50mg
30456455 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30449041 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT792125100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1003561-80-5
Formula molecolare C11H6NO3F3
Molecular Weight (g/mol) 257.17
IUPAC Name 5-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1cnoc1c2ccccc2C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxylic Acid
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H6F3NO3/c12-11(13,14)8-4-2-1-3-6(8)9-7(10(16)17)5-15-18-9/h1-5H,(H,16,17)
Peso formulazione 257.03