Learn More
5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxylic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxylic Acid |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H6F3NO3/c12-11(13,14)8-4-2-1-3-6(8)9-7(10(16)17)5-15-18-9/h1-5H,(H,16,17) |
| Peso formulazione | 257.03 |