Learn More
5,3',4'-Trihydroxyflavone (>85%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5,3',4'-Trihydroxyflavone |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H10O5/c16-9-5-4-8(6-11(9)18)14-7-12(19)15-10(17)2-1-3-13(15)20-14/h1-7,16-18H |
| Peso formulazione | 270.0528 |