Learn More
5-[(3-Chloro-2-fluorophenyl)methyl]-2,4-dimethoxybenzoic Acid, Mikromol
Codice prodotto. 30461173
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30461173 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30461173 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3372.040025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-[(3-Chloro-2-fluorophenyl)methyl]-2,4-dimethoxybenzoic Acid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-[(3-Chloro-2-fluorophenyl)methyl]-2,4-dimethoxybenzoic Acid
CAS 949465-79-6
Nomi componenti o analita 5-[(3-Chloro-2-fluorophenyl)methyl]-2,4-dimethoxybenzoic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H14 Cl F O4
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Benzoic acid, 5-[(3-chloro-2-fluorophenyl)methyl]-2,4-dimethoxy-
InChI Formula InChI=1S/C16H14ClFO4/c1-21-13-8-14(22-2)11(16(19)20)7-10(13)6-9-4-3-5-12(17)15(9)18/h3-5,7-8H,6H2,1-2H3,(H,19,20)
Tipo di soluzione Neat
SMILES COc1cc(OC)c(cc1Cc2cccc(Cl)c2F)C(=O)O
IUPAC Name 5-[(3-chloro-2-fluorophenyl)methyl]-2,4-dimethoxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 324.7314
Quantità 25 mg
Peso formulazione 324.0565 g/mol