Learn More
5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, TRC
Codice prodotto. 30137296
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137296 1 g 1g
30008778 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30137296 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4707701G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1159-03-1
Formula molecolare C20 H25 N O
Molecular Weight (g/mol) 295.42
Sinonimo 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol, Nortriptyline Hydrochloride Imp. D (EP), Amitriptyline Hydrochloride Imp. D (EP)
IUPAC Name 11-[3-(dimethylamino)propyl]-5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ol
SMILES CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2CCc3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C20H25NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,22H,7,12-15H2,1-2H3
Peso formulazione 295.1936
Percent Purity >95%