Learn More
5-[3-(Dimethylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, Mikromol™
Codice prodotto. 30049535
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049535 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049535 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1248.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-[3-(Dimethylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
CAS 18029-54-4
Nomi componenti o analita 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C20 H23 N O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, 5-[3-(dimethylamino)propyl]-, Cyclobenzaprine Related Compound A
InChI Formula InChI=1S/C20H23NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-13,22H,7,14-15H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC Name 11-[3-(dimethylamino)propyl]dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ol
Molecular Weight (g/mol) 293.4
Quantità 50 mg
Peso formulazione 293.178 g/mol