Learn More
5-[3-(Dimethylamino)propylidene]dibenzosuberane hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 15490457
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15490457 100 g 100g
15480457 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15490457 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J65596.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
A tricyclic serotnonin reuptake inhibitor | CAS: 549-18-8 | C20H24ClN | 313.869 g/mol
A tricyclic serotnonin reuptake inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 549-18-8
Formula molecolare C20H24ClN
Molecular Weight (g/mol) 313.869
Numero MDL MFCD00012537
InChI Key KFYRPLNVJVHZGT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo amitriptyline hydrochloride, amitriptyline hcl, annoyltin, tryptizol, domical, elavil hydrochloride, lentizol, saroten, amavil, ami-anelun
PubChem CID 11065
IUPAC Name 3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b
SMILES CN(C)CCC=C1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-[3-(Dimethylamino)propylidene]dibenzosuberane hydrochloride
Punto di fusione 196°C to 197°C
Colore White
Quantità 100 g
Numero UN UN2811
Indice di Merck 14,487
Peso formulazione 313.86
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder