Learn More
5-(3-Methoxyphenyl)-2-furoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10460584
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10460584 10 g 10g
10310273 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10460584 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01161EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 54022-96-7
Formula molecolare C12H10O4
Molecular Weight (g/mol) 218.21
Numero MDL MFCD05022489
InChI Key RIIFZAPFLSKUTL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-3-methoxyphenyl-2-furoic acid, 5-3-methoxyphenyl furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-3-methoxyphenyl, 2-furancarboxylic acid,5-3-methoxyphenyl, 5-3-methoxy-phenyl-furan-2-carboxylic acid
PubChem CID 2794680
IUPAC Name 5-(3-methoxyphenyl)furan-2-carboxylic acid
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C1=CC=C(O1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(3-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 218.21
Percent Purity 97%