Learn More
5-(3-Pyridinyloxy)-2-furoic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10472903
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10472903 1 g 1g
10443253 250 mg 250mg
10148694 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10472903 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore AW01246DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 852180-39-3
Formula molecolare C10H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 205.169
Numero MDL MFCD03407385
InChI Key ZTYMSWYWSCYFAF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-3-pyridinyloxy-2-furoic acid, 5-pyridin-3-yloxy furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid,5-3-pyridinyloxy, 5-3-pyridyloxy furan-2-carboxylic acid, 5-3-pyridinyl-oxy-2-furoic acid, 5-pyridin-3-yl oxy furan-2-carboxylic acid
PubChem CID 7060545
IUPAC Name 5-pyridin-3-yloxyfuran-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC(=CN=C1)OC2=CC=C(O2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(3-Pyridinyloxy)-2-furoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 205.17
Percent Purity 97%