Learn More
5-[[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]methyl]-3-(1-methylethyl)-2-oxazolidinone, Mikromol™
Codice prodotto. 30051755
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051755 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051755 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0460.340025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-[[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]methyl]-3-(1-methylethyl)-2-oxazolidinone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-[[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]methyl]-3-(1-methylethyl)-2-oxazolidinone
CAS 87844-84-6
Nomi componenti o analita 5-[[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]methyl]-3-(1-methylethyl)-2-oxazolidinone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C19 H29 N O5
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 5-[[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]methyl]-3-(1-methylethyl)-2-oxazolidinone
InChI Formula InChI=1S/C19H29NO5/c1-14(2)20-11-18(25-19(20)21)13-24-17-7-5-16(6-8-17)12-22-9-10-23-15(3)4/h5-8,14-15,18H,9-13H2,1-4H3
SMILES CC(C)OCCOCc1ccc(OCC2CN(C(C)C)C(=O)O2)cc1
IUPAC Name 3-propan-2-yl-5-[[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]methyl]-1,3-oxazolidin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 351.44
Quantità 25 mg
Peso formulazione 351.2046 g/mol