Learn More
5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(triphenylmethyl]oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole, Mikromol™
Codice prodotto. 17970996
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17970996 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17970996 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0168.170025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(triphenylmethyl]oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-[((triphenylmethyl)oxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole
CAS 1006062-28-7
Nomi componenti o analita 5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-[((triphenylmethyl)oxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C41 H37 Cl N6 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(triphenylmethyl]oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole, Losartan Potassium Imp. I (EP), Losartan Potassium Impurity I, Losartan Impurity I
InChI Formula InChI=1S/C41H37ClN6O/c1-2-3-23-38-43-39(42)37(48(38)28-30-24-26-31(27-25-30)35-21-13-14-22-36(35)40-44-46-47-45-40)29-49-41(32-15-7-4-8-16-32,33-17-9-5-10-18-33)34-19-11-6-12-20-34/h4-22,24-27H,2-3,23,28-29H2,1H3,(H,44,45,46,47)
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)n1Cc5ccc(cc5)c6ccccc6c7nnn[nH]7
IUPAC Name 5-[2-[4-[[2-butyl-4-chloro-5-(trityloxymethyl)imidazol-1-yl]methyl]phenyl]phenyl]-1H-tetrazole
Molecular Weight (g/mol) 665.23
Quantità 25 mg
Peso formulazione 664.2717 g/mol