Learn More
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole |
| CAS | 269410-24-4 |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Formula molecolare | C14H18BNO2 |
| Numero MDL | MFCD03789263 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 5-indoleboronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, indole-5-boronic acid pinacol ester, 1h-indole-5-boronic acid pinacol ester, 5-indolylboronic acid, pinacol ester, 1h-indole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indole, indolyl-5-boronic acid pinacol ester, indole-5-boronic acid, pinacol ester |
| InChI Key | FATPQDPUKVVCLT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2NC=CC2=C1 |
| Show More |