Learn More
5-(4-Bromo-2-methylphenyl)-1H-tetrazole, TRC
Codice prodotto. 30342131
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342131 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342131 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB80887850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(4-Bromo-2-methylphenyl)-1H-tetrazole
CAS 1007128-19-9
Formula molecolare C8H7N4Br
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H7BrN4/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8-10-12-13-11-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13)
SMILES Cc1cc(Br)ccc1c2nn[nH]n2
IUPAC Name 5-(4-bromo-2-methylphenyl)-2H-tetrazole
Molecular Weight (g/mol) 239.07
Peso formulazione 237.9854