Learn More
5-[4-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-[4-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole |
| CAS min. % | 94.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 253.1 |
| Percent Purity | 95% |