Learn More
5-(4-Bromophenyl)-1H-tetrazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11388186
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11388186
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15181.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50907-23-8
Formula molecolare C7H5BrN4
Molecular Weight (g/mol) 225.049
Numero MDL MFCD00991874
InChI Key YMZMDMWMKVPGDP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-4-bromophenyl-1h-tetrazole, 5-4-bromo-phenyl-2h-tetrazole, 5-4-bromophenyl-2h-tetrazole, 5-4-bromophenyl tetrazole, 1h-tetrazole, 5-4-bromophenyl, 5-4-bromophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-4-bromophenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 5-4-bromophenyl-1h-1,2,3,4-tetraazole, acmc-20aiyk
PubChem CID 766141
IUPAC Name 5-(4-bromophenyl)-2H-tetrazole
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=NNN=N2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(4-Bromophenyl)-1H-tetrazole
Punto di fusione ∽268°C (decomposition)
Quantità 250 mg
Beilstein 141235
Peso formulazione 225.05
Percent Purity 97%