Learn More
5-(4-bromophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11330687
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11330687 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10717865 1 g Amber Glass Bottle 1g
10386224 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11330687 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC50910CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 71566-07-9
Formula molecolare C9H7BrN2O
Molecular Weight (g/mol) 239.072
InChI Key AVXXUFMZRHQRTK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1214889
IUPAC Name 5-(4-bromophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(4-Bromophenyl)-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 5-4-bromophenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-4-bromophenyl-3-methyl, 1,2,4-oxadiazole, 5-4-bromophenyl-3-methyl, 3-methyl-5-4-bromophenyl-1,2,4-oxadiazole, 5-4-bromo-phenyl-3-methyl-1,2,4 oxadiazole
Peso formulazione 239.07
Percent Purity 97%