Learn More
5-(4-Bromophenyl)isoxazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10384512
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10384512 1 g Amber Glass Bottle 1g
10099181 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10384512 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC12910DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 7064-31-5
Formula molecolare C9H6BrNO
Molecular Weight (g/mol) 224.057
Numero MDL MFCD02183532
InChI Key AVMMSHZGFRWLRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-4-bromophenyl isoxazole, 5-4-bromophenyl-1,2-oxazole, acmc-209ofh
PubChem CID 2735608
IUPAC Name 5-(4-bromophenyl)-1,2-oxazole
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=NO2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(4-Bromophenyl)isoxazole
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 224.06
Percent Purity 95%