Learn More
5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid, 95+%
Codice prodotto. 10629194 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10629194 1 g 1g
10096452 5 g 5g
11926171 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10629194 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 375540010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 41019-45-8 | C11H6ClO3 | 221.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 41019-45-8
Formula molecolare C11H6ClO3
Molecular Weight (g/mol) 221.62
Numero MDL MFCD00216587
InChI Key XIPQHWUSDHTXOO-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 726693
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(O1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid
Punto di fusione 198.0°C to 201.0°C
Colore Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Sinonimo 5-4-chlorophenyl-2-furoic acid, 5-4-chlorophenyl furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-4-chlorophenyl, 5-4-chloro-phenyl-furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl, acid, 62, acmc-1an70, 5-p-chlorophenyl furoic acid, 5-4-chlorophenyl furoic acid, 5-p-chlorophenyl-2furoic acid
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: ethanol,acetone,dmf,dioxane
IUPAC Name 5-(4-chlorophenyl)furan-2-carboxylic acid
Peso formulazione 222.63
Percent Purity 95+%
Forma fisica Powder