Learn More
5-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-3-furoic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10538523
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10538523 10 g 10g
10583053 1 g 1g
10086434 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10538523 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SP00065EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 111787-89-4
Formula molecolare C12H9ClO3
Molecular Weight (g/mol) 236.65
Numero MDL MFCD00275560
InChI Key HUQOLZUHGMRQFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2742181
IUPAC Name 5-(4-chlorophenyl)-2-methylfuran-3-carboxylic acid
SMILES CC1=C(C=C(O1)C1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-3-furoic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 10 g
Sinonimo 5-4-chlorophenyl-2-methylfuran-3-carboxylic acid, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-3-furoic acid, 2-methyl-5-4-chlorophenyl-furan-3-carboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-methyl, maybridge1_008585, acmc-20met1, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 5-4-chlorophenyl-2-methyl
Peso formulazione 236.65
Percent Purity 97%