Learn More
5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10539782
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10539782 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10539782 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SP00061DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-10-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(4-Chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
CAS 175276-60-5
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C12H6ClF3O3
Numero MDL MFCD00275555
Quantità 1 g
Sinonimo 5-4-chlorophenyl-2-trifluoromethyl furan-3-carboxylic acid, 5-4-chlorophenyl-2-trifluoromethyl-3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-trifluoromethyl, maybridge1_008497, pubchem7362, 5-4-chlorophenyl-2-trifluoromethyl-3-furancarboxylic acid
InChI Key BQUIEVOFWHVZAW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC(=C(O2)C(F)(F)F)C(=O)O)Cl
IUPAC Name 5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 290.622
PubChem CID 2736644
Peso formulazione 290.62
Percent Purity 97%