Learn More
5-(4-Chlorophenyl)furfural, 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10402473 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10402473
Marca: Thermo Scientific Acros 375500050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 34035-03-5
Formula molecolare C11H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 206.63
Numero MDL MFCD00195947
InChI Key ROJGJNINTRCMBL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-4-chlorophenyl furan-2-carbaldehyde, 5-4-chlorophenyl-2-furaldehyde, 5-4-chlorophenyl furfural, 5-4-chloro-phenyl-furan-2-carbaldehyde, 2-formyl-5-4-chlorophenyl furan, 2-furancarboxaldehyde, 5-4-chlorophenyl, 5-4-chlorophenyl-2-furancarboxaldehyde, 5-4-chlorophenyl furan-2-carboxaldehyde, pubchem4001, cambridge id 7179578
PubChem CID 676184
IUPAC Name 5-(4-chlorophenyl)furan-2-carbaldehyde
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(O1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(4-Chlorophenyl)furfural
Punto di fusione 128°C to 131°C
CAS min. % 95.0
Colore Brown
CAS max % 100.0
Quantità 5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Needles
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Peso formulazione 206.63
Percent Purity 95+%