Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine, 99%
Codice prodotto. 10665392 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10665392 25 g Bottiglia in vetro 25g
10307520 10 g Bottiglia in vetro 10g
10574264 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10665392 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 151470250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine, 99%, Quantity: 100g, Packaging: Glass bottle, Red, Melting Point: 285 deg.C to 288 deg.C, Molecular Weight: 264.35, Percent Purity: 99%, Appearance: (0.3% soln. in acetone) clear, Assay Percent Range: 99%, Beilstein: 27, 433, CAS: 536-17-4 | CAS: 536-17-4 | C12H12N2OS2 | 264.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 536-17-4
Formula molecolare C12H12N2OS2
Molecular Weight (g/mol) 264.35
Numero MDL MFCD00064857
InChI Key JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine
PubChem CID 2723826
IUPAC Name 5-[[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 285°C to 288°C
Colore Red
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 27, 433
Indice di Merck 15, 3253
Informazioni di solubilità (0.03% in acetone) Clear
Peso formulazione 264.35
Percent Purity 99%
Forma fisica Fluffy Powder