Learn More
5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10751464
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10751464 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10422254 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10751464 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC14547CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 501944-63-4
Formula molecolare C11H7NO
Molecular Weight (g/mol) 169.183
Numero MDL MFCD08435847
InChI Key CYRYZDZQFDRTHD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-4-ethynylphenyl-1,3-oxazole, 5-4-ethynylphenyl oxazole, oxazole,5-4-ethynylphenyl, 4-1,3-oxazol-5-yl phenylacetylene
PubChem CID 18525707
IUPAC Name 5-(4-ethynylphenyl)-1,3-oxazole
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)C2=CN=CO2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(4-Ethynylphenyl)-1, 3-oxazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 169.18
Percent Purity 97%