Learn More
5-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]oxolan-2-one, TRC
Codice prodotto. 30406016
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30406016 50 mg 50mg
30391990 10 mg -
30400048 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30406016 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH10069350MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 871329-30-5
Formula molecolare C11H12O3
Molecular Weight (g/mol) 192.21
IUPAC Name 5-[(4-hydroxyphenyl)methyl]oxolan-2-one
SMILES Oc1ccc(CC2CCC(=O)O2)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]oxolan-2-one
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H12O3/c12-9-3-1-8(2-4-9)7-10-5-6-11(13)14-10/h1-4,10,12H,5-7H2
Peso formulazione 192.0786