Learn More
5-(4-Iodophenyl)isoxazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10782463
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10782463 1 g 1g
10141062 250 mg 250mg
10381945 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10782463 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC12911DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 160377-48-0
Formula molecolare C9H6INO
Molecular Weight (g/mol) 271.057
Numero MDL MFCD02681898
InChI Key TYNWYXFACGRXMG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-4-iodophenyl isoxazole, 5-4-iodophenyl-1,2-oxazole, isoxazole,5-4-iodophenyl
PubChem CID 2776370
IUPAC Name 5-(4-iodophenyl)-1,2-oxazole
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=NO2)I
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(4-Iodophenyl)isoxazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 271.05
Percent Purity 97%