Learn More
5-(4-Methoxyphenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10181262
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10181262 250 mg 250mg
10427242 1 g 1g
10782017 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10181262 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00452CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 89205-07-2
Formula molecolare C11H9NO4
Molecular Weight (g/mol) 219.196
Numero MDL MFCD03644147
InChI Key XVXCIDWYZMBWJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-4-methoxyphenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl oxazole-4-carboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl-1,3-oxazole-4-carboxylicacid, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-4-methoxyphenyl, 5-4-methoxy-phenyl-oxazole-4-carboxylic acid, maybridge3_004367, acmc-20c54g, 5-4-methoxyphenyl-4-oxazolecarboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl
PubChem CID 2779782
IUPAC Name 5-(4-methoxyphenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=C(N=CO2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(4-Methoxyphenyl)-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 219.2
Percent Purity 97%