Learn More
5-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxaldehyde, 99%
Codice prodotto. 11365549
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11365549 5 g 5g
11355549 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11365549 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50483.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 38401-67-1 | C13H12O2S | 232.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38401-67-1
Formula molecolare C12H10O2S
Molecular Weight (g/mol) 218.27
Numero MDL MFCD00663639
InChI Key ODLOZSNXTQAWGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-4-methoxyphenyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-methoxyphenyl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-4-methoxyphenyl-2-thiophenecarbaldehyde, acmc-1ahp9, rarechem ak ma k025, methoxyphenylthiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-4-methoxyphenyl thiophene, 5-4-methoxylphenyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-methoxyphenyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-4-methoxy-phenyl-thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2797800
IUPAC Name 5-(4-methoxyphenyl)thiophene-2-carbaldehyde
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(S1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Quantità 5 g
Peso formulazione 218.28
Percent Purity 99%