Learn More
5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol, 97%
Codice prodotto. 11441487
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11441487 5 g 5g
11431487 1 g 1g
11451487 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11441487 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24950.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 175135-19-0 | C10H12N2O4 | 224.216 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 175135-19-0
Formula molecolare C10H12N2O4
Molecular Weight (g/mol) 224.216
Numero MDL MFCD00053057
InChI Key XXIIDARBNMZFEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-morpholino-2-nitrophenol, 5-4-morpholinyl-2-nitrophenol, 5-4-morpholino-2-nitrophenol, 5-morpholin-4-yl-2-nitrophenol, 5-morpholin-4-yl-2-nitro-phenolate, maybridge1_001296, acmc-1c6gm, 2-nitro-5-morpholinophenol, 5-morpholin-4-yl-2-nitro-phenol, n-3-hydroxy-4-nitrophenyl morpholine
PubChem CID 2799399
IUPAC Name 5-morpholin-4-yl-2-nitrophenol
SMILES C1COCCN1C2=CC(=C(C=C2)[N+](=O)[O-])O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol
Punto di fusione 143°C to 145°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 224.22
Percent Purity 97%