Learn More
5-(4-Pyridyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15485677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15485677 5 g 5g
15475677 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15485677 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32907.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15264-63-8
Formula molecolare C7H5N3OS
Molecular Weight (g/mol) 179.20
Numero MDL MFCD00215200
InChI Key TXCXZVFDWQYTIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-4-pyridyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 5-pyridin-4-yl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 5-pyridin-4-yl-1,3,4 oxadiazole-2-thiol, 5-pyridin-4-yl-1,3,4-oxadiazole-2 3h-thione, 5-4-pyridinyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 5-4-pyridinyl, 1,3,4-oxadiazole-2 3h-thione,5-4-pyridinyl, 5-pyridin-4-yl-3h-1,3,4-oxadiazole-2-thione, d04qyn
PubChem CID 774383
SMILES S=C1NN=C(O1)C1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(4-Pyridyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Punto di fusione 262°C to 264°C
Quantità 5 g
IUPAC Name 5-(pyridin-4-yl)-2,3-dihydro-1,3,4-oxadiazole-2-thione
Peso formulazione 179.2
Percent Purity 97%