Learn More
5-[5-(2-Thienyl)-2-thienyl]thiophene-2-carbaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10577363
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10577363 250 mg 250mg
10474643 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10577363 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW04053CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 7342-41-8
Formula molecolare C13H8OS3
Molecular Weight (g/mol) 276.39
Numero MDL MFCD00115181
InChI Key PMPDDPJYARBNGV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2':5',2-terthiophene-5-carboxaldehyde, 5-5-2-thienyl-2-thienyl thiophene-2-carbaldehyde, 2,2':5',2-terthiophene-5-carbaldehyde, 5-formyl-2,2':5',2-terthiophene, chembl91933, 5-5-thiophen-2-ylthiophen-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-5-thiophen-2-yl thiophen-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 2-formyl-alpha-terthienyl
PubChem CID 454742
SMILES O=CC1=CC=C(S1)C1=CC=C(S1)C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-[5-(2-Thienyl)-2-thienyl]thiophene-2-carbaldehyde
Quantità 250 mg
IUPAC Name 5-(5-thiophen-2-ylthiophen-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Peso formulazione 276.4