Learn More
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane, 97%
Codice prodotto. 11489697
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11489697 250 g 250g
11479697 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11489697 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22170.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 77-08-7 | C21H24O4 | 340.419 g/mol
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'- tetramethyl-1,1'-spirobisindane is used in the preparation of 4,7,4',7'-tetrabromo-3,3,3',3'-tetramethyl-2,3,2',3'-tetrahydro-[1,1']spirobiindene-5,6,5',6'-tetraol by bromination using bromine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5,5′,6,6′-Tetrahydroxy-3,3,3′,3′- tetramethyl-1,1′-spirobisindane is used in the preparation of 4,7,4′,7′-tetrabromo-3,3,3′,3′-tetramethyl-2,3,2′,3′-tetrahydro-[1,1′]spirobiindene-5,6,5′,6′-tetraol by bromination using bromine.
Solubility
Slightly soluble in methanol.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-08-7
Formula molecolare C21H24O4
Molecular Weight (g/mol) 340.419
Numero MDL MFCD00021235
InChI Key POFMQEVZKZVAPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5,5',6,6'-tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane, tts 5, 5,5',6,6'-tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindan, 1,1'-spirobi 1h-indene-5,5',6,6'-tetrol, 2,2',3,3'-tetrahydro-3,3,3',3'-tetramethyl, 1,1'-spirobi indane-5,6-diol , 3,3,3',3'-tetramethyl, 1,1,1',1'-tetramethyl-3,3'-spirobi 2h-indene-5,5',6,6'-tetrol, 3,3,3',3'-tetramethyl-2h,2'h-1,1'-spirobi indene-5,5',6,6'-tetrol, 3,3,3',3'-tetramethyl-2,2',3,3'-tetrahydro-1,1'-spirobi indene-5,5',6,6'-tetrol, 1,6-diol , 3,3,3',3'-tetramethyl
PubChem CID 66162
IUPAC Name 1,1,1',1'-tetramethyl-3,3'-spirobi[2H-indene]-5,5',6,6'-tetrol
SMILES CC1(CC2(CC(C3=CC(=C(C=C32)O)O)(C)C)C4=CC(=C(C=C41)O)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane
Punto di fusione >300°C
Quantità 250 g
Beilstein 2226231
Informazioni di solubilità Slightly soluble in methanol.
Peso formulazione 340.42
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane