Learn More
5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-boronic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15489095
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15489095 1 g 1g
15499095 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15489095 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H37600.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 169126-63-0 | Molecular Formula: C14H21BO2 | Molecular Weight: 232.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 169126-63-0
Formula molecolare C14H21BO2
Molecular Weight (g/mol) 232.13
Numero MDL MFCD06801711
InChI Key NXBNRLONOXGRCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl boronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-boronic acid, 1,1,4,4-tetramethyltetralin-6-ylboronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ylboronic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthylboronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenylboronic acid, b-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl boronic acid, boronic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl
PubChem CID 10353857
IUPAC Name (5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)boronic acid
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)C(CCC2(C)C)(C)C)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-boronic acid
Punto di fusione 195°C to 197°C
Colore White
Quantità 1 g
Peso formulazione 232.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder