Learn More
5-(5-Bromo-2-thienyl)isoxazole, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10672055
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10672055 1 g 1g
10664765 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10672055 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC16010DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-10-2026
Identificatori chimici
CAS 138716-31-1
Formula molecolare C7H4BrNOS
Molecular Weight (g/mol) 230.079
Numero MDL MFCD03618406
InChI Key FCUZGSQWFAXBSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-5-isoxazol-5-yl thiophene, 5-5-bromo-2-thienyl isoxazole, 5-5-bromothiophen-2-yl-1,2-oxazole, 5-bromo-2-isoxazol-5-ylthiophene, 5-5-bromothien-2-yl isoxazole, 5-5-bromo-2-thiophenyl isoxazole, 5-5-bromothiophen-2-yl isoxazole, 5-5-bromothien-2-yl-1,2-oxazole, 5-5-bromanylthiophen-2-yl-1,2-oxazole
PubChem CID 2757026
IUPAC Name 5-(5-bromothiophen-2-yl)-1,2-oxazole
SMILES C1=C(SC(=C1)Br)C2=CC=NO2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(5-Bromo-2-thienyl)isoxazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 230.08
Percent Purity 97%