Learn More
5-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10438022
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10438022 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10683613 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10438022 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB08412CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-10-2026
Identificatori chimici
CAS 306937-21-3
Formula molecolare C6H2Cl2N2O2S3
Molecular Weight (g/mol) 301.174
Numero MDL MFCD02180888
InChI Key DCLCBWFFYZNVES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl, 2-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl thiophene-5-sulfonyl chloride, 5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2735820
IUPAC Name 5-(5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride
SMILES C1=C(SC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C2=NSC(=N2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(5-Chloro-1, 2, 4-thiadiazol-3-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 301.2
Percent Purity 95%