Learn More
5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-one, tech.
Codice prodotto. 11382696
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11382696 5 g 5g
11372696 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11382696 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08767.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3592-12-9 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3592-12-9
Formula molecolare C6H10O3
Molecular Weight (g/mol) 130.14
Numero MDL MFCD00014650
InChI Key JRFXQKZEGILCCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo neopentylene carbonate, 2,2-dimethyltrimethylene carbonate, 5,5-dimethyl-1,3-diox-2-one, acmc-1adx1, 3-nitro-5-chlorobenzenesulfonamide, 5,5-dimethyltrimethylene carbonate, 5,5-dimethyl-1,3-dioxane-2-one, 5,5-dimethyl-2-oxo-1,3-dioxane, 1,3-dioxan-2-one,5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl-1,3 dioxan-2-one
PubChem CID 137984
IUPAC Name 5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-one
SMILES CC1(COC(=O)OC1)C
Specifica
Materiale o nome chimico 5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-one
Punto di fusione 105°C to 114°C
Quantità 5 g
Beilstein 109055
Peso formulazione 130.14
Grado Caratteristiche