Learn More
5,5-Dimethyl-1,3-dioxane, TRC
Codice prodotto. 30383650
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30383650 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30383650 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD890803250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5,5-Dimethyl-1,3-dioxane
CAS 872-98-0
Formula molecolare C6 H12 O2
Quantità 250 mg
Sinonimo 5,5-Dimethyl-m-dioxane, NSC 139437
InChI Formula InChI=1S/C6H12O2/c1-6(2)3-7-5-8-4-6/h3-5H2,1-2H3
SMILES CC1(C)COCOC1
IUPAC Name 5,5-dimethyl-1,3-dioxane
Molecular Weight (g/mol) 116.158
Peso formulazione 116.0837