Learn More
5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30388245
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30388245 1 g
30380792 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30388245 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4736651G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3317-61-1
Formula molecolare C6H11NO
Molecular Weight (g/mol) 113.16
Sinonimo 2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole N-Oxide, 5,5-Dimethyl-1-pyrroline 1-Oxide, 5,5-Dimethyl-4,5-dihydro-3H-pyrrole N-Oxide, 5,5-Dimethyl-Δ1-pyrroline 1-Oxide, 5,5-Dimethyl-Δ1-pyrroline N-Oxide, DMPO
SMILES CC1(C)CCC=[N+]1[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-Oxide
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H11NO/c1-6(2)4-3-5-7(6)8/h5H,3-4H2,1-2H3
Peso formulazione 113.0841