Learn More
5,5'-Dimethyl-2,2'-bithiophene, 99%
Codice prodotto. 10762053 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10762053 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10762053 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 357950010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16303-58-5 | C10H10S2 | 194.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5,5′-Dimethyl-2,2′-bithiophene
Nota nome 99%
CAS 16303-58-5
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 65°C to 68°C
Colore Yellow to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.9% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H10S2
Numero MDL MFCD01927313
Quantità 1 g
Sinonimo 5,5'-dimethyl-2,2'-bithiophene, 5,5'-dimethyl-2,2'-bithiophenyl, 2-methyl-5-5-methylthiophen-2-yl thiophene, 2,2'-bi 5-methylthiophene, 2,2'-bithiophene,5,5'-dimethyl, 5,5'-dimethyl-2,2' bithiophenyl, 5-methyl-2-5-methyl 2-thienyl thiophene
InChI Key DKHDQTBBXQMFPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(S1)C2=CC=C(S2)C
IUPAC Name 2-methyl-5-(5-methylthiophen-2-yl)thiophene
Molecular Weight (g/mol) 194.32
PubChem CID 284486
Peso formulazione 194.32
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals