Learn More
5,5-Dimethylhexane-2,4-dione, 99%
Codice prodotto. 11397886
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397886 1 g 1g
11307896 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397886 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13104.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7307-04-2 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7307-04-2
Numero MDL MFCD00142767
Specifica
Materiale o nome chimico 5,5-Dimethylhexane-2,4-dione
Punti di ebollizione 60°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 57°C (134°F)
Formula molecolare C8H14O2
Indice di rifrazione 1.46
Quantità 1 g
Numero UN UN1224
Beilstein 969813
Sinonimo 2,2-dimethyl-3,5-hexanedione, 5,5-dimethyl-2,4-hexanedione, pivaloylacetone, keto form, 2,4-hexanedione, 5,5-dimethyl, 2,2-dimethylhexane-3,5-dione, pivaloylacetone, acmc-1bc1d, 2,2-dimethylhexan-3,5-dione, 5,5-dimethyl-hexan-2,4-dione, 5,5-dimethyl-2,4-hexanedione #
InChI Key LCLCVVVHIPPHCG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
IUPAC Name 5,5-dimethylhexane-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 142.20
PubChem CID 81741
Peso formulazione 142.2
Percent Purity 99%