Learn More
5,5-Dimethylhydantoin, 97%
Codice prodotto. 11322136
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11322136 500 g 500g
11312136 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11322136 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03388.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 77-71-4 | C5H8N2O2 | 128.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-71-4
Formula molecolare C5H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 128.13
Numero MDL MFCD00005266
InChI Key YIROYDNZEPTFOL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5,5-dimethylhydantoin, dimethylhydantoin, dm hydantoin, dantoin dmh, 2,4-imidazolidinedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, dantoin 736, hydantoin, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethylhydantoin dmh, 5,5-dimethyl hydantoin
PubChem CID 6491
IUPAC Name 5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
SMILES CC1(C)NC(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5,5-Dimethylhydantoin
Punto di fusione 174°C to 178°C
Punto d'infiammabilità 193°C (379°F)
Odore Odorless
Quantità 500 g
Beilstein 2827
Peso formulazione 128.13
Percent Purity 97%