Learn More
5,5-Dimethylhydantoin, 97%
Codice prodotto. 10500581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10500581 250 g Plastic bottle 250g
10418070 1 kg Plastic bottle 1kg
10474535 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10500581 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 116312500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 77-71-4 | C5H8N2O2 | 128.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-71-4
Formula molecolare C5H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 128.13
Numero MDL MFCD00005266
InChI Key YIROYDNZEPTFOL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5,5-dimethylhydantoin, dimethylhydantoin, dm hydantoin, dantoin dmh, 2,4-imidazolidinedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, dantoin 736, hydantoin, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethylhydantoin dmh, 5,5-dimethyl hydantoin
PubChem CID 6491
IUPAC Name 5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
SMILES CC1(C)NC(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5, 5-Dimethylhydantoin
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 175.0°C to 180.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.25% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 250 g
Beilstein 24, 289
Fieser 07,126
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,soluble in ethanol,ethylether,aceton
Peso formulazione 128.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals