Learn More
5,5-Dimethylhydantoin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5,5-Dimethylhydantoin |
| CAS | 77-71-4 |
| Formula molecolare | C5H8N2O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 5,5-Dimethyl-2,4-imidazolidinedione, 4,4-Dimethyl-2,5-dioxoimidazolidine, 5,5-Dimethylhydantoin, DM Hydantoin, DMH, Dantoin 736, Dantoin DMH, Dimethylhydantoin, Fennosurf 300, NSC 8652 |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H8N2O2/c1-5(2)3(8)6-4(9)7-5/h1-2H3,(H2,6,7,8,9) |
| SMILES | CC1(C)NC(=O)NC1=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 128.13 |
| Peso formulazione | 128.0586 |