Learn More
5,5-Dioxide Thioridazine Disulfoxide, TRC
Codice prodotto. 30137493
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137493 100 mg 100mg
30135176 10 mg 10mg
30011105 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137493 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD100575100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100574-22-9
Formula molecolare C21 H26 N2 O4 S2
Molecular Weight (g/mol) 434.57
Sinonimo 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide, Sulforidazine 5-Sulfone, Thioridazine Hydrochloride Imp. A (EP), Thioridazine Imp. A (EP), Thioridazine Hydrochloride Impurity A, Thioridazine Impurity A
IUPAC Name 10-[2-(1-methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfonylphenothiazine 5,5-dioxide
SMILES CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)S(=O)(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Sulforidazine 5-Sulfone
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H26N2O4S2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)29(26,27)21-11-10-17(15-19(21)23)28(2,24)25/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3
Peso formulazione 434.1334