Learn More
5,5-Diphenyl Hydantoin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenytoin |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19) |
| Peso formulazione | 252.0899 |
| Percent Purity | >95% |