Learn More
5,5-Diphenylhydantoin-3-butyric Acid, TRC
Codice prodotto. 30372673
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30372673 10 mg
30377632 100 mg
30380774 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30372673 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49168010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56976-66-0
Formula molecolare C19 H18 N2 O4
Molecular Weight (g/mol) 338.36
IUPAC Name 4-(2,5-dioxo-4,4-diphenylimidazolidin-1-yl)butanoic acid
SMILES OC(=O)CCCN1C(=O)NC(C1=O)(c2ccccc2)c3ccccc3
Specifica
Materiale o nome chimico 5,5-Diphenylhydantoin-3-butyric Acid
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H18N2O4/c22-16(23)12-7-13-21-17(24)19(20-18(21)25,14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11H,7,12-13H2,(H,20,25)(H,22,23)
Peso formulazione 338.1267