Learn More
5,5-Diphenylhydantoin, 99%
Codice prodotto. 11458866
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11458866 25 g 25g
11468866 100 g 100g
11334679 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11458866 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17013.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 57-41-0 | C15H12N2O2 | 252.273 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-41-0
Formula molecolare C15H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 252.273
Numero MDL MFCD00005264
InChI Key CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenytoin, 5,5-diphenylhydantoin, diphenylhydantoin, dilantin, phenytoine, dihydantoin, aleviatin, dilabid, diphantoin, diphenylan
PubChem CID 1775
ChEBI CHEBI:8107
IUPAC Name 5,5-diphenylimidazolidine-2,4-dione
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2(C(=O)NC(=O)N2)C3=CC=CC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico 5,5-Diphenylhydantoin
Punto di fusione 293°C to 298°C
Quantità 25 g
Beilstein 384532
Indice di Merck 14,7322
Peso formulazione 252.27
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5,5-Diphenylhydantoin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenytoin