Learn More
5,5-Diphenylhydantoin, 99%
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5,5-Diphenylhydantoin |
| Punto di fusione | 293°C to 298°C |
| Quantità | 100 g |
| Beilstein | 384532 |
| Indice di Merck | 14,7322 |
| Peso formulazione | 252.27 |
| Percent Purity | 99% |
Safety and Handling
Product Identifier
- 5,5-Diphenylhydantoin
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenytoin