Learn More
5,5-Diphenylhydantoin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5, 5-Diphenylhydantoin |
| Nota nome | 99+% |
| CAS min. % | 99.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 293.5°C to 295°C |
| Colore | White |
| Perdita all'essiccatura | 0.5% max. (1 g, 105°C) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 5,5-Diphenylhydantoin
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico