Learn More
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid), Serva Electrophoresis™
Specifica
Specifica
| CAS | 69-78-3 |
| Colore | Yellow |
| Formula molecolare | C14H8N2O8S2 |
| Numero MDL | MFCD00007140 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | dtnb, 5,5'-dithiobis 2-nitrobenzoic acid, ellman's reagent, 3-carboxy-4-nitrophenyl disulfide, dithionitrobenzoic acid, 5,5'-disulfanediylbis 2-nitrobenzoic acid, dithiobisnitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,3'-dithiobis 6-nitro, 3,3'-dithiobis 6-nitrobenzoic acid, 5,5'-dithio-bis 2-nitrobenzoic acid |
| InChI Key | KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC(=O)C1=CC(SSC2=CC=C(C(=C2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)=CC=C1[N+]([O-])=O |
| IUPAC Name | 5-[(3-carboxy-4-nitrophenyl)disulfanyl]-2-nitrobenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 396.34 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.